Learn More
Thermo Scientific™ Uracil-DNA-Glykosylase, hitzelabil
Artikelnummer. 15910213
Click to view available options
Menge:
100 U
Packungsgröße:
100 Einheiten
Artikelnummer. 15910213
Marke: Thermo Scientific™ 78310100UN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Exzisiert Uracil aus dU-haltiger DNA, indem es die N-glykosidische Bindung zwischen der Base Uracil und dem Zucker-Rückgrat aufspaltet
Uracil-DNA Glycosylase excises uracil from dU-containing DNA by cleaving the N-glycosidic bond between the uracil base and the sugar backbone. This cleavage generates alkali sensitive apyrimidinic sites that are blocked from replication by DNA polymerase or prevented from becoming a hybridization site.
  • Uracil-DNA Glycosylase entfernt Uracil aus dU-haltiger DNA, indem die N-Glykosidbindung zwischen der Uracil-Basis und der Zuckerstruktur gespalten wird. Diese Spaltung erzeugt alkaliempfindliche apyrimidinische Stellen, die durch DNA-Polymerase von der Replikation ausgeschlossen oder die daran gehindert werden, eine Hybridisierungsstelle zu werden.
  • Doppel- sowie einzelsträngige dU-haltige DNAs fungieren als Substrate für Uracil-DNA-Glykosylase, RNA und normale dT-haltige DNA hingegen nicht.
  • Uracil-DNA-Glykosylase kann auch dazu verwendet werden, die Klonierungseffizienz von PCR-Produkten mit integrierten dU-haltigen Primern sowie die Effizienz der ortsgerichteten Mutagenese zu erhöhen.
  • Die aus Gadus morhua gewonnene Uracil-DNA-Glykosylase weist alle Eigenschaften des von E. coli stammenden Enzyms auf, bietet jedoch noch den zusätzlichen Vorteil, hitzelabil zu sein. Nach 10-minütiger Inkubation bei 50 °C ist es vollständig und irreversibel inaktiviert.
  • Das Enzym wird chromatographisch aufgereinigt und auf kontaminierende Endonukleasen und Exonukleasen geprüft.
  • 50 mM Tris-HCl (pH-Wert: 7,5), 100 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,1 % Triton X-100, 50 % Glycerin.
  • Das Reaktionsgemisch enthält 70 mM Tris-HCl (pH-Wert: 8,0), 10 mM NaCl, 1 mM EDTA, 100 µg/ml BSA, 3H-dUTP-markierte DNA und Uracil-DNA-Glykosylase. Die Inkubation erfolgt bei 37 °C 1 Stunde lang.
  • Eine Unit ist die Enzymmenge, die bei 37 °C zur Freisetzung von 1 nmol Uracil aus dU-haltiger DNA innerhalb von 1 Stunde erforderlich ist.
  • 1 Unit/µl
  • Untersuchung von DNA-Reparatur und Mutationsnachweis
  • Erhöhte Klonierungseffizienz von PCR-Produkten
  • Erhöhte Effizienz der ortsgerichteten Mutagenese
  • Untersuchung von Protein-DNA-Interaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Auf Trockeneis geliefert. Bei -20 °C lagern.
Enzym Glykosylase
Kompatibler Puffer Lagerungspuffer
Menge 100 U
Produkttyp Uracil-DNA Glycosylase