Learn More
Uracil, 99,75%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457421 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11457421 25 g
11467421 100 g
11477421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457421 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210320425
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 66-22-8
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00006016
InChI-Schlüssel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydropyrimidin-2,4-dion
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.75%
Menge 25 g
Formelmasse 112.09
Physikalische Form Kristallpulver