Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uracil |
| Extinktion | 0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260) |
| Schmelzpunkt | 335.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 5 hrs) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (HPLC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 2.5 kg |
| Beilstein | 24,312 |
| Mehr anzeigen |