Learn More
Uracil-5-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It finds its application in the probing the interactions between boronic acids and cis-diol-containing biomolecules by affinity capillary electrophoresis. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Er findet Anwendung bei der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Boronsäuren und cis-diol-haltigen Biomolekülen mittels Affinitätskapillarelektrophorese. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Uracil-5-boronic acid |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 155.9 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.