missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ UQCRH Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00007388-P01.10ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16121782

  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH15177
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
35.8
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MGLEDEQKMLTESGDPEEEEEEEEELVDPLTTVREQCEQLEKCVKARERLELCDERVSSRSHTEEDCTEELFDFLHARDHCVAHKLFNNLK
MGC111572/QCR6
UQCRH
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7388
UQCRH (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UQCRH
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote