Learn More
Liebherr™ Stehender Laborkühlschrank mit Ablagen
Beschreibung
- Stehender Laborkühlschrank für allgemeine Lagerung, begehbar, 1-teilig
- Temperaturbereich +3 bis +16 °C, +/- 3 °C Temperaturstabilität geprüft nach EN60068-3
- Weißes Äußeres, formgepresster Innenraum aus robustem Polystyrol, Umluftkühlung
- Kältemittel R 600a, Anschlussstrom 2,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig
- Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
- Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Türgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Laborkühlschrank |
| Kapazität (metrisch) | 394 L |
| Temperaturbereich | 3 bis 16 °C |
| Temperatursensor | NTC |
| Temperatur (Sollwert) | +5 °C |
| Temperaturstabilität | ±3 K |
| Kältemittel | R 600a |
| Ausführung der Tür | Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss |
| No. of Doors | 1 |
| Einschübe | 5 |
| Mehr anzeigen |