Learn More
Eppendorf™ Stehgestell für Tiefkühlgeräte für die Serien U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570
Artikelnummer. 11399894
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
3 Zoll Boxen (12)
4 Zoll Boxen (8)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11399894 3 Zoll Boxen (12) 1 Stück
11612824 4 Zoll Boxen (8) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399894 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. K06411890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 CHF
    184.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.80 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bewahren Sie Ihre Tiefkühlboxen in organisierten Gefrierschrankregalen auf. Diese Metallgestelle optimieren den Platz in Ihrem Gefrierschrank und machen es Ihnen leicht, die gewünschten Gegenstände zu finden.
MA/PN: K0641-1880
  • Zahnstange für 102 mm (4 in.) Boxen
  • Maximale Kartongröße: 133 x 133 mm
  • Schubladengestell
  • Äußere Abmessungen des Gestells (T x B x H): 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 in.)
  • Maximale Anzahl an Kartons pro Gestell: 8 (2 x 4)
  • Material: Aluminium
  • Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 (max. 15 Roste), Premium U700 (max. 25 Roste), HEF™ U410 (max. 15 Racks), CryoCube™ F570-Serie (max. 25 Racks), CryoCube Serie F740 (5 Fächer, Fächer 1-4, max. 24 Racks)
  • Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 und U410 HEF (max. 120 Kartons), Premium U700 (max. 240 Kartons), CryoCube F570-Serie (max. 200 Boxen), CryoCube Serie F740 (5-Fächer, Fächer 1-4, max. 144 Boxen + 5. Fach)
MA/PN: K0641-1890
  • Zahnstange für 76 mm (3 in.) Boxen
  • Maximale Kartongröße: 133 x 133 mm
  • Schubladengestell
  • Äußere Abmessungen des Racks (T x B x H): 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 in.)
  • Maximale Anzahl an Kartons pro Gestell: 12 (3 x 4)
  • Material: Aluminium
  • Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 (max. 15 Roste), Premium U700 (max. 25 Roste), HEF™ U410 (max. 15 Racks), CryoCube™ F570-Serie (max. 25 Racks), CryoCube Serie F740 (5 Fächer, Fächer 1-4, max. 24 Racks)
  • Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 und HEF U410 (max. 180 Kartons), Premium U700 (max. 360 Kartons), CryoCube F570-Serie (max. 300 Boxen), CryoCube F740-Serie (5-Fächer, Fächer 1-4, max. 384 Boxen + 5. Fach)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Aufnahmevermögen 3 Zoll Boxen (12)
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) Stehgestell für Tiefkühlgeräte für die Serien U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570
Abmessungen (L x B x H) 560 x 141 x 235 mm (22.1 x 5.6 x 9.3 in.)
Tiefe (metrisch) 560 mm
Produkttyp Schubladengestell für Tiefkühlgerät
Höhe (metrisch) 235 mm
Breite (metrisch) 141 mm