Learn More
Kinesis™ Vorsäulen-Inline-Filter
Schutz für größere Säulen und Injektionssysteme vor schädlichen Partikeln
Marke:  Idex A-318
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11574835
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Systeme mit höherem Durchfluss
  • Austauschbare Fritten für kostengünstigen Schutz
  • Kompatibel mit SFC und HPLC
  • Erhältlich für eine Vielzahl von Schlauchgrößen
Spezifikation
Spezifikation
0,5 μm
Vorsäulen-Inline-Filter
1 Zoll
Edelstahl
0.23 uL