Learn More
Idex PFA-Schläuche
Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, eine geringere Gasdurchlässigkeit, eine glattere Oberflächenstruktur, eine höhere kontinuierliche Betriebstemperatur und eine hervorragende Polymerreinheit
304.00 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12882796
|
Idex
02012-66 |
0,02 in. | 15,2 m | 2000 psi |
304.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Erhältlich in drei Formen: PFA, hochreine PFA und hochreine PLUS PFA
- Außendurchmesser von 360 μm bis 1/4 in. (6,35 mm); Innendurchmesser von 50 °m bis 3/16 in. (4,7625 mm)
- Bietet eine höhere Reinheit und Transparenz im Vergleich zu anderen Fluorpolymer-Röhrchen
- Temperatur: 80° C
Spezifikation
Naturfarben |