Learn More
Kinesis™ Gaschromatographie-Schläuche aus PEEK
Artikelnummer. 13039882
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,005 in.
0,007 in.
0,01 in.
0,02 in.
0,03 in.
0,04 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
5 ft.
50 ft.
100 ft.
Maximaler Druck:
345 bar (5000 psi)
483 bar (7000 psi)
7000 psi
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13039882
Marke: Kinesis™ 0200600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein ausgezeichneter Ersatz für Edelstahlschläuche
Kann anstelle von Edelstahlschläuchen in den meisten flüssigen Analysesystemen verwendet werden
  • Biokompatibel, inert und einfach zu schneiden
  • Ideal für Hochdruckanwendungen
  • Große Auswahl an Außen- und Innendurchmessern
  • Die zahlreichen Größen sind farbcodiert für einfaches Erkennen des Innendurchmessers
Spezifikation
Typ Schläuche für die Chromatographie
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochdruckanwendungen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft.
Material PEEK
Maximaler Druck 483 bar (7000 psi)