Learn More
Idex Hochdruckverbindungsstücke mit Mehrfachanschluss
Beschreibung
Mehrere Flüssigkeitsströme bei hohen Betriebsdrücken zu einem verbinden
- Für die sichere Verbindung von Leitungskomponenten für Flüssigkeiten, hält auch bei Vibrationen dicht
- Statisches Misch-T-Stück mit 10-µm-SS-Fritte
- Max. Druck 5.000 psi (345 bar)
- Hubvolumen von 2,2 µl
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | T-förmig |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,02 in. |
| Nenndruck | 5.000 psi |
| Hubvolumen | 2,2 µl |
| Material | PEEK |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch mit 1/16 Zoll Außendurchmesser |