Learn More
Kinesis™ LuerTight™ Anschlüsse: PEEK/Polypropylen
Click to view available options
Material:
PEEK
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus inerten Polymeren
- Männlicher Luer-Lock x Buchse1/4-28 flacher Boden
- Die Sicherungsnabe gewährleistet, dass die weiblichen Luer-Adapter sicher am Einbauort verbleiben
- Durchmesser der Durchgangsbohrung: 0,040 Zoll
- Hergestellt aus PEEK
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Luer-Lock-Adapter |
| Material | PEEK |
| Farbe | Rot |