Learn More
Idex Low-Pressure Flangeless Fittings
Beschreibung
No need to flange tubing
Hervorragend geeignet zum Anschluss starrer oder halbstarrer Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flanschlose Ferrule |
| Menge | 10/Packung |
| Material | ETFE |
| Farbe | Blue |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1/16 in. OD Tubing |