Learn More
Kinesis™ Lösungsmittel-Einlassfilter: Endstücke
Hergestellt aus Polyetherketon (PEEK). Upchurch Scientific Lösungsmittel-Einlassfilter: Endstücke kommen für HPLC-Analysesysteme zum Einsatz.
175.00 CHF
Spezifikation
Typ | Ersatz-Filterendstück |
---|---|
Material | PEEK |
Gewindegröße | 10 auf 32 konisch |
Beschreibung
- Für analytische HPLC-Systeme
- 0,5 μ-PEEK-Filterendanschlüsse
- Schwarzes Gehäuse
- Hubvolumen von 5,7 μl
- Gewindeanschluss:10-32, mit Konus
- Für analytische HPLC-Systeme
- 0.5μm oder 0.2 μm PEEK-Filterendverschraubungen
- Schwarzer oder natürlicher Körper
- Hubvolumen von 5.7 μl bis 6.9 μl
- Gewindeanschluss: 10-32 abgeschrägt
Spezifikation
Ersatz-Filterendstück | |
PEEK | |
10 auf 32 konisch |