Learn More
Kinesis™ Lösungsmittel-Einlassfilter
Edelstahl oder mehrere Materialien
Marke: Idex 42711-03
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
Becher und Endstücke sind separat erhältlich, siehe 05-704-54 und 045-707-83.
Spezifikation
5/Packung | |
Lösungsmittel-Einlassfilter | |
0,25 bis 28 mit Konus |
10 μm | |
Edelstahl | |
40 ml/min |