Learn More
Kinesis™ Lösungsmittel-Einlassfilter
Edelstahl oder mehrere Materialien
Marke: Kinesis™ 42711-07
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Becher und Endstücke sind separat erhältlich, siehe 05-704-54 und 045-707-83.
Spezifikation
1 Stück/Packung | |
Lösungsmittel-Einlassfilter | |
Keine Angabe |
20 μm | |
Edelstahl, PCTFE | |
100 ml/min |