Learn More
Idex Einsatzfilter für Hochdrucklösungsmittel
In-Line-Lösungsmittelfilter für sauberere Systeme
Marke: Idex 02010-11
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
In-Line-Lösungsmittelfilter für sauberere Systeme
- Verhindern, das Partikel die Geräte verstopfen
- Teile aus Edelstahl und PEEK
- Lieferbare Ersatzfritten
- Max. Druck: 6000 psi (414 bar)
Spezifikation
0,5 μm | |
PEEK | |
Hochdruck-Inline-Filter |