Learn More
Idex High-Pressure Inline Filters
Prevent problems stemming from particulate matter and protect major system components by using these filters
Marke: Idex 02010-10
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Prevent problems stemming from particulate matter and protect major system components by using these filters
- Ausgezeichnete Auswahl für Inline-Filtrationsanforderungen
- Mehrere kundenspezifische Versionen für unterschiedliche Anwendungen
Spezifikation
2 μm | |
PEEK™ | |
Hochdruck-Inline-Filter |