Learn More
Idex Frits: Edelstahl
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,24 cm
Außendurchmesser (metrisch):
0,64 cm
Porosität:
2 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 0,64 cm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.094 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,24 cm |
| Porosität | 2 μm |
| Material | Stainless Steel |