Learn More
Idex Ersatz-Ferrulen für SealTight™-Anschlüsse
Geschlitztes Ende an Ferrule erzeugt einen zweiten Druckbereich für eine dichte Versiegelung
Marke:  Idex F-192
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11593970
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
10-32 or M6 coned, for 1/16 in. OD tubing
PEEK
1/Ea
Black
Hülse