Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, T-Form, nicht konisch
Artikelnummer. p-8000644
Click to view available options
Anschlussgröße:
1,6mm Bohrung
3,7mm
4,4mm Bohrung
6,3mm Bohrung
Verpackungsmenge:
10/Packung
100/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 12569746
Marke: Kartell™ 7045900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Verzahnung, die Schläuche fixiert und ein Verrutschen verhindert.
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Chemie- und temperaturbeständig
Compliance
Erfüllt die Vorschriften für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 1,6mm Bohrung
Form T-Form
Produkttyp Nicht konisches 'T'-Schlauchverbindungsstück