Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, T-Form, nicht konisch
Mit Verzahnung, die Schläuche fixiert und ein Verrutschen verhindert.
Marke:  Kartell™ 7046100
Additional Details : Gewicht : 0.00180kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11904359
  • 27.75 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Verzahnung, die Schläuche fixiert und ein Verrutschen verhindert.
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Chemie- und temperaturbeständig
Compliance
Entsprechen den Richtlinien für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Spezifikation
Nicht konisches 'T'-Schlauchverbindungsstück
8 mm
Polypropylen
10/Packung
T-förmig
Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD
Ja
Für Lebensmittel geeignet
4,4mm Bohrung