Learn More
Cytiva Paket ohne Markierung
Marke: Cytiva 29-0588-07
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Inhalt: HiTrap Q HP (1 x 1 ml), HiTrap SP HP (1 x 1 ml) und HiPrep 16/60 Sephacryl S-200. Das Paket ohne Markierung ermöglicht die Kombination von Kationen- und Anionenaustausch in Kombination mit der Gelfiltration zur Entwicklung und Optimierung eines Aufreinigungsprotokolls, das die meisten nicht-markierten oder nativen Proteine bildet.Spezifikation
Untagged Package | |
HITrap Q 1 x 1 mL, HiTrap SP HP 1 x 1 mL, HiPrep 16/60 Sephacryl S-200 HR | |
Untagged Protein Purification |
2-step protocol, IEX + SEC | |
Ion Exchange Column |