Learn More
Cytiva Untagged Column Package
Kombiniert Kationen- und Anionenaustausch mit Größenausschlusschromatographie für die Aufreinigung der meisten nicht getaggten oder nativen Proteine
Marke:  Cytiva 29497631
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.04500kg
Artikelnummer. 17099213
  • 970.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Paket enthält HiTrap™ Capto Q ImpRes (1 x 1 ml) und Capto SP ImpRes (1 x 1 ml) Ionenaustauschsäulen (IEX) für eine effektive Aufreinigung gleich im ersten Schritt
  • Erzielen Sie mit HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR eine optimale Aufreinigung: Eine Größenausschlusschromatographiesäule (SEC) mit einem breiten Fraktionierungsbereich von 5.000 bis ∼ 250 000 Mr für kugelförmige Proteine
  • Enthält Anweisungen mit Anleitungen und Tipps für einen schnellen Einstieg
Spezifikation
Spezifikation
Untagged Column Package
1 Kit
4 °C° bis 30 °C°
Zur Aufreinigung der meisten nicht getaggten oder nativen Proteine
HiTrap&Trade; Capto Q ImpRes (1 x 1 ml) Säule, Capto SP ImpRes (1 x 1 ml) Ionenaustauschsäule (IEX) und HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR Größenausschlusschromatographiesäule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Untagged package
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.