Learn More
Buerkle™ Uno-Sammler
Beschreibung
Uno-Sammler aus Edelstahl V4A/PTFE mit einer geschlossenen Sammelkammer für eine Zielpunktprobe aus einer vorbestimmten Probentiefe.
Bürkle-Zonensammler dienen der Probenahme von Schüttgütern aller Art.
Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
Mit den Stechlanzen können unterschiedliche Schüttgüter, vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern, wie Mais oder Nüssen, gesammelt werden.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Längen erhältlich. 55 cm (nur Multi-, Uno- und Allschichtsammler) speziell für Säcke geeignet, 85 cm lang (speziell für Fässer, Tonnen, Mischbehälter) und 150 cm, sowie 250 cm lang (nur Jumbo-Sammler) für BigBags, Silos, Tanks etc.
Mit hilfreichem Zubehör wie Verschlusshülsen, Quali-Paper, Reinigungsbürste, Entleervorrichtung und close-it-Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenahme zusätzlich erleichtert.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Beprobungen erhältlich.
- Außenrohr Edelstahl V4A (1.4404), Sammelkammern aus PTFE
- Mit Farbcodierungs-System
- 25 mm Ø
- Geringstmögliche Spaltenabstände zwischen dem Innen- und Außenrohr
- Leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
- Farbcodierung (Multi- und Uno-Sammler)
- Ultrareine Werkstoffe
- Hervorragende Verarbeitung, robuste Ausführung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | Edelstahl (V4A), PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | 1 Sammelkammer |
| Grifftyp | T-Form |
| Kapazität (metrisch) | 17 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für grobe Körner und größere Mengen, Lebensmittel |
| Länge (metrisch) | 55 cm |