Learn More
SHOWA™ Unlined 13 in. Chemical Resistance Nitrile Gloves, 15 mil
Beschreibung
Ungefütterte, 15 mil-Nitrilhandschuhe schützen vor Abrieb, Durchstechen und Rissen. Ideal für die Beständigkeit gegen ein breites Spektrum von Lösungsmitteln, tierischen Fetten und anderen Chemikalien.
- Unverstärkt, ungefüttert 100 % Nitril
- Die texturierte Oberfläche macht die Nassarbeit einfacher und sicherer
- 13 in. Länge
- Beständigkeit gegen ein breites Spektrum von Lösungsmitteln, Ölen, tierischen Fetten und anderen Chemikalien
- Mechanische Beständigkeit
- Ergonomisches Design für maximalen Komfort
- Zu den idealen Anwendungen gehören chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Lackierung, Waschen und Reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | XL |
| Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
| Mehr anzeigen |