Learn More
Nabertherm™ Rohrofen
Artikelnummer. 15571112 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
B410
C450
Temperatur (metrisch):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Temperatur (metrisch) unitSize
15571112 B410 1500 °C 1 Stück
15509592 C450 1500 °C 1 Stück
15591112 C450 1100 °C 1 Stück
15519592 C450 1300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15571112 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. RT331BAN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Rohröfen werden verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen.Die Möglichkeit, Neigungswinkel und Arbeitshöhe zu konfigurieren und ihre kompakte Bauweise machen diese Öfen auch für die Integration in bestehende Prozesssysteme geeignet.
  • Regler: C450
  • Rohrlänge: 360
  • Angeschlossene Last: 1,8 kW
  • Elektrischer Anschluss: 1-Phase
Spezifikation
Reglertyp B410
Heizzone 200 mm
Temperatur (metrisch) 1500 °C
Abmessungen (L x B x H) außen 445 x 475 x 740 mm
Länge (metrisch) 360 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 30 mm