Learn More
Kolmi Hopen™ Universal Shoecovers with Printed Chevron Sole
Made of polypropylene with a latex sole, these shoecovers provide the slip-resistance you need when walking on smooth floors.
Marke:  Kolmi Hopen™ H10019
Additional Details : Gewicht : 3.61000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17710159
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sole with 'herringbone' print
  • Elastic ankles
  • Polypropylene with latex sole
  • Perfectly adapted to smooth surfaces in dry environments
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
400 x 170 mm
Polypropylene, Latex
40 g/m2
500 Pk.
White
Industrial
Universal
Yes
No