Learn More
Edmund Bühler GmbH™ SM 30 C digitaler Universalschüttler
Artikelnummer. 10140741
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
15 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
10140741 15 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10140741 Lieferant Edmund Bühler GmbH™ Lieferanten-Nr. 6104 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5005.00 CHF
    4562.88 CHF / 1 Stück
    Sparen 442.12 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Garantiert Flexibilität für verschiedene Anwendungen mit einem Gerät. Edmund Bühler GmbH™ SM30 C digitale Universalschüttler können einfach von orbitaler auf horizontale Schüttelbewegung umgeschaltet werden. Ideal geeignet für hohe Belastungen bis 30 kg und zum Mischen schwieriger Medien.
  • SM 30 C Schüttelbewegung kann von orbital auf horizontal umgeschaltet werden
  • Bietet Flexibilität für verschiedene Anwendungen mit einem Gerät
  • Ideal geeignet für hohe Belastungen bis 30 kg und zum Mischen schwieriger Medien
  • Die große Auswahl an Gestellsystemen gewährleistet eine optimale Befestigung verschiedener Gefäße.
Grundausstattung:
  • Grundgerät mit Schüttelplatte und Gummimatte
  • Mit Digitalanzeige und programmierbarer Steuerung
Ladekapazität:
  • Erlenmeyerkolben 100 ml: 42 Stück
  • Erlenmeyerkolben 250 ml: 20 Stück
  • Scheidetrichter 250 ml: 6 Stück
  • Scheidetrichter 1000 ml: 2 Stück
  • Gestelle für Teströhrchen: 4 Stück
Spezifikation
Orbit 26 mm
Tragkraft (metrisch) 30 kg
Drehzahlbereich 15 bis 300 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 50 °C
Länge (metrisch) Plattform 560 mm
Reglertyp Programmierbar
Modell SM30 C Digital