Learn More
Invitrogen™ Universal Rat Reference RNA for QuantiGene Assays
Artikelnummer. 31722848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31722848 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31722848 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. QS0641
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Universal Rat Reference RNA is an RNA extract used as a positive control in QuantiGene assays.
Universal Rat Reference RNA is an RNA extract used as a positive control in QuantiGene assays. The Universal Rat Reference RNA is composed of total RNA from 14 rat cell lines:
  • Blood, basophilic leukemia
  • Blood, T-lymphocyte, lymphoma
  • Blood, B-lymphoblast, hybridoma
  • Brain, glioma
  • Embryo, yolk sac carcinoma
  • Embryo, fibroblast, normal
  • Kidney, normal
  • Liver, hepatoma
  • Lung, alveolar macrophage, normal
  • Lung, alveolar type II, normal
  • Mammary gland, adenocarcinoma
  • Muscle, myoblast
  • Skin, normal
  • Testis, Leydig cell tumor
Equal quantities of DNase-treated total RNA from each cell line were pooled to make the universal control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezies Ratte
Probentyp RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäurenquantifizierung
Produkttyp Referenz-RNA
Menge 10 μg
Probenquelle Zelllinie
Versandbedingung Trockeneis