Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Universalplattformen für Orbitalschüttler
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ HP-Orbitalschüttler-Universalplattformen.
Marke: Thermo Scientific™ 238008
2484.69 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21970" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ HP-Orbitalschüttler-Universalplattformen.
Spezifikation
Universal-Plattform | |
18 x 24 in. | |
61 cm | |
45,7 cm | |
MaxQ™ HP Orbitalschüttler |
Analysezertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
24 in. | |
18 in. | |
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 24 in. |