Learn More
OHAUS™ Universalplattform
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
46 x 46 cm
61 x 45.7 cm
61 x 61 cm
76.2 x 45.7 cm
91.4 x 61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
- Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Plattform |
| Material | Edelstahl |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Tiefe (metrisch) | 61,00 cm |
| Abmessungen (L x B) | 61 x 45.7 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Länge (metrisch) | 61,00 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 18,00 in. |
| Breite (metrisch) | 45,70 cm |
| Beschreibung | Universalplattform, 61 x 46 cm, S/S |
| Mehr anzeigen |