Learn More
Fisherbrand™ X960 Pipetpunt geel m/rand tray Fisherbrand .
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
- Hochwertige gelbe Polypropylen-Konstruktion
- Hydrophobe PE-HD-Filter bieten eine Aerosolbarriere und schützen vor Kontaminationen
- Genau passender Konus
- Autoklavierbar
- Die stabile Form ermöglicht eine optimale Handhabung
- Hervorragende Volumengenauigkeit
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gelbe Universal-Pipettenspitze „E“ |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Farbe | Gelb |
| Länge (metrisch) | 4.95 cm |
| Format | Racks |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Material | Polypropylen |