Learn More
SMEG™ DOSIERPUMPE FUER SPUELMITTEL
Optionales Zubehör für universelle Peristaltikpumpen zur Dosierung von flüssigen Additiven wie alkalischem Detergens, Natronlauge oder Entschäumer. Mit einem Saugrohr aus Edelstahl und einem Füllstandssensor, der direkt in den Becher des verwendeten Produkts eingesetzt werden kann.
Marke: SMEG™ ADU
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit den GW-Modellen der Spülmaschinen für Glaswaren
- Für die Dosierung von flüssigen Additiven
- Für 2 l-, 5 l- oder 10 l-Tanks
Spezifikation
2, 5 und 10 l-Tanks | |
Flüssig-Additive | |
Saugrohr aus Edelstahl, Füllstandsanzeige |