Learn More
3M™ Universal-Mikrofaserwischtücher, Serie 14
Artikelnummer. 17138610
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Verpackungsmenge:
10/Packung
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
12 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verpackungsmenge unitSize
17138610 Rot 100/Packung 12 Stück
17198600 Blau 10/Packung 100 Stück
17128610 Blau 100/Packung 12 Stück
17118610 Grün 10/Packung 100 Stück
17158610 Grün 100/Packung 12 Stück
17168610 Rot 10/Packung 100 Stück
17108610 Gelb 10/Packung 100 Stück
17148610 Gelb 100/Packung 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17138610 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000061671
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Restaurants, Büros und Bädern
  • Sehr vielseitiges und wiederverwendbares Tuch
  • Entwickelt, um Staub, Schmutz, Fingerabdrücke und Feuchtigkeit von einer Vielzahl von Oberflächen gleichzeitig aufzufangen und zu entfernen
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Wischtüchern dringen die bandähnlichen Fasern tief in Oberflächenunregelmäßigkeiten ein, in denen sich Schmutz, Fett und Mikroorganismen verbergen
  • Maschinenwaschbar bis 90 °C.
  • Beständig bei bis zu 300 Waschzyklen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Material Mikrofaser
Farbe Rot
Abmessungen (L x B) 400 x 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von allgemeinen Oberflächen
Verpackungsmenge 100/Packung
Pflegeanleitungen Maschinenwaschbar