Learn More
Universelle Indikatorlösung, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11593202 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11593202
Marke: Reagecon UN101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen produziert und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Für manuelle Titrationen verändert das Indikator-Titrationsmittel oder Analyt seine Farbe, und diese Farbänderung bei weitem die wichtigste Methode zur Endpunktdetektion.
  • Diese qualitativ hochwertige Indikatorlösung erleichtert die Endpunktdetektion auf klare und eindeutige Weise und ist für die präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.1 %
Verpackung Braune Winchester-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Verfahren Farbwechsel bei Titration und Analyse, Analyte Color Change
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • UNIVERSAL pH INDICATOR
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol