Learn More
Universalindikator, pH-Bereich 4 – 10, für pH-Messung, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073648 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10090470
Marke: Fisher Chemical U/0020/PB05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Universalanzeige, pH-Wertebereich 4 bis 10, für die Messung des pH-Wertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 148741
Spezifikation
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Universal indicator, pH range 4-10
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Methyl alcohol