Learn More
Invitrogen™ Universal Human Reference RNA for QuantiGene Assays
Beschreibung
Universelle Humanreferenz-RNA ist ein RNA-Extrakt, der als Positivkontrolle in QuantiGene Assays verwendet wird. Die universelle Humanreferenz-RNA besteht aus Gesamt-RNA aus 10 humanen Zelllinien:
• Adenokarzinom, Brustdrüse
• Melanom
• Hepatoblastom, Leber
• Liposarkom
• Adenokarzinom, Gebärmutterhals
• Histiozytisches Lymphom; Makrophage; Histozyte
• embryonales Karzinom, Hoden
• Lymphoblastische Leukämie, T-Lymphoblast
• Glioblastom, Gehirn
• Plasmazytom; Myelom; B-Lymphozyt
Gleiche Mengen an mit DNase behandelter Gesamt-RNA aus jeder Zelllinie wurden gepoolt, um die universelle Kontrolle zu ermöglichen.
• Adenokarzinom, Brustdrüse
• Melanom
• Hepatoblastom, Leber
• Liposarkom
• Adenokarzinom, Gebärmutterhals
• Histiozytisches Lymphom; Makrophage; Histozyte
• embryonales Karzinom, Hoden
• Lymphoblastische Leukämie, T-Lymphoblast
• Glioblastom, Gehirn
• Plasmazytom; Myelom; B-Lymphozyt
Gleiche Mengen an mit DNase behandelter Gesamt-RNA aus jeder Zelllinie wurden gepoolt, um die universelle Kontrolle zu ermöglichen.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human |
| Probentyp | RNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäurenquantifizierung |
| Produkttyp | Referenz-RNA |
| Menge | 10 μg |
| Probenquelle | Zelllinie |
| Versandbedingung | Trockeneis |