Learn More
1-phénylpyrrole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392127 25 g 25g
11382127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11392127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07973.14
 Article restreint
Verfügbar ab: 30-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 635-90-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-90-5
Formule moléculaire C10H9N
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00005343
Clé InChI GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1h-pyrrole, n-phenylpyrrole, pyrrole, 1-phenyl, 1h-pyrrole, 1-phenyl, unii-3od6n6545h, chembl84459, 1-phenylpyrrol, acmc-209ngl, 1-phenylpyrrole, 1-phenyl-1h-pyrrole #
CID PubChem 12480
Nom IUPAC 1-phenyl-1H-pyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylpyrrole
Point de fusion 57°C to 60°C
Point d’ébullition 131°C (30 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 109798
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.