Learn More
R&D Systems™ MTO1 Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18222009 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18222009 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18222009 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP185933PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MTO1. The MTO1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The MTO1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-85933. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene ID (Entrez) 25821
Specie Human
Product Line Novus
Metodo di purificazione Chromatography
Purezza >80%
Concentrazione 0.5mg/mL
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Da utilizzare con (applicazione) Blocking/Neutralizing, Control
Simbolo del gene MTO1
Tipo di etichetta Unlabeled
Peso molecolare 26kDa
Product Type MTO1
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Sorgente E.Coli
Reattività specifica This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-85933. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogeno RPDNADSRLTLRGYKDAGCVSQQRYERACWMKSSLEEGISVLKSIEFLSSKWKKLIPEASISTSRSLPVRALDVLKYE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.