Learn More
Corning™ Universal-Pipettenspitzen: Im Gestell, steril
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Natural
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
- 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
- 100 Bis 1000 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 250, 500und 1000 μl
- Auch unsteril erhältlich
- Spitzen im Gestell sind auf Freiheit von RNase/DNase zertifiziert und nicht-pyrogen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Blau |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | Magazinhalter |
| Skala | Ja |
| Material | Polypropylen |