Learn More
Corning™ Universal Fit Hinged Rack Pipet Tips, Sterile
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 bis 1.000 μl
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Corning universal fit tips are designed to provide a reliable fit with most major brand pipettors. (A Pipet Tip Compatibility Guide can be requested or downloaded from the Corning website).
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery.
- 1-200 μL universal fit tips are graduated at the 250 μL, 500 μL, and 1,000 μL volumes.
- Select from three packaging options: Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design. Bulk packed tips are nonsterile and economical.
- RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Der aufklappbare Verschluss ermöglicht einfaches Stapeln und Dampfdurchdringung beim Autoklavieren |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Skala | Ja |