Learn More
Scientific Industries Universal-Klemmplatten
Beschreibung
Packung mit 2 Klemmplatten mit je zwei Gummibändern für die Verwendung mit ungewöhnlich geformten Probengefäßen.Kann zur Verwendung mit Roto-Shake Genie, Rotator Genie, Enviro-Genie oder Incubator Genie an der Magnetplattform befestigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Unregelmäßig geformte Probengefäße |
| Produkttyp | Klemmplatte |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie |
| Verpackungsmenge | 2 Klemmplatten |