Learn More
SPEX CertiPrep™ Clamp, Universal/Adjustable for Geno Grinder
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Typ:
Verstellbare Klammer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passend für bis zu 6 Deepwell-Mikrotiterplatten und bis zu 16 Röhrchen mit 50 ml
- Entriegelungsvorrichtung zum Hoch- und Runterfahren der Welle
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Verstellbare Klammer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geno Grinder |