Learn More
S Murray and Co™ Universal-Verbandschere
Artikelnummer. 12962065
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
175 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12962065 175 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12962065 Lieferant S Murray and Co™ Lieferanten-Nr. D917/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.95 CHF
    12.01 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.94 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Schere schneidet Bandagen bis hin zu Edelstahlgeflecht. S Murray™ Universalbandagenscheren sind widerstandsfähig, aber leicht, besitzen Edelstahlschneiden und einen robusten Aufbau.
  • Vernickelter Stahl
  • Gerade mit einem spitzen Punkt
  • Zum Schneiden von Bandagen bis hin zu Edelstahlgitter
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Universalbandage-Schere
Blade Style Gerade
Länge (metrisch) 175 mm
Material Edelstahl