Learn More
IKA™ Universalbefestigung
Artikelnummer. 10750903 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
335 x 425 mm
500 x 480 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10750903 335 x 425 mm -
10530102 500 x 480 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10750903 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0008017400
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Universalaufsatz für verschiedene Gefäßtypen mit einem Mindestvolumen von 50 ml. IKA ™ Aufsätze für Schüttler verfügen über Klemmrollen, die auf zwei Ebenen eingestellt werden können.
  • Ideal für mehr als 250 ml
  • Abmessungen (T x B x H): 500 x 480 x 120 mm
  • Grundplatte: 420 x 420 mm
  • Gewicht: 4000 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Universalbefestigung
Abmessungen (L x B) 335 x 425 mm