Learn More
IKA™ Universalbefestigung
Artikelnummer. 10530102 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
335 x 425 mm
500 x 480 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10530102
Marke: IKA™ 0008000200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Universalaufsatz für verschiedene Gefäßtypen mit einem Mindestvolumen von 50 ml.IKA™ Aufsätze für Schüttler verfügen über Klemmrollen, die auf zwei Ebenen eingestellt werden können.
  • Ideal für mehr als 250 ml
  • Abmessungen (T x B x H): 500 x 480 x 120 mm
  • Grundplatte: 420 x 420 mm
  • Gewicht: 4000 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 250 ml
Produkttyp Universalbefestigung
Abmessungen (L x B) 500 x 480 mm