Learn More
Ansell™ Universal™ Blaue Immersionshandschuhe der Serie 87-665 aus Naturlatex
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Immersionshandschuhe
- 100 % Naturkautschuk für mehr Sensitivität bei hoher Zugfestigkeit
- Das Futter aus reinen Baumwollflocken ist weich, nicht reizend und bequem
- Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Anwendungen:
- Einfache Montagearbeiten
- Raffination von Öl und Benzin
- Reinigung
- Handhabung von Chemikalien
- Chemische Raffination
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 87-665 |
Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
Art der Handschuhstulpe | Ausgezackt |