Learn More
Ansell™ Universal™ Blaue Immersionshandschuhe der Serie 87-665 aus Naturlatex
Catalog Number 12607041
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Speziell behandelt, um die Gefahr allergischer Reaktionen zu reduzieren.
  • Immersionshandschuhe
  • 100 % Naturkautschuk für mehr Sensitivität bei hoher Zugfestigkeit
  • Das Futter aus reinen Baumwollflocken ist weich, nicht reizend und bequem
  • Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Anwendungen:
  • Einfache Montagearbeiten
  • Raffination von Öl und Benzin
  • Reinigung
  • Handhabung von Chemikalien
  • Chemische Raffination
Material der Rückseite Naturlatex
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Latex Free Nein
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10
Modell 87-665
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe Ausgezackt
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge 144 Paar
Beständig gegen Chemische Resistenz
Serie 87-665