Learn More
Ansell™ Universal™ Gelbe Immersionshandschuhe der Serie 87-650 aus Naturlatex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
144 Paare
Beschreibung
- Handschutz
- Naturgummilatex (Beschichtungsmaterial)
- Baumwollvelours (Einlagematerial)
- Sensibilisatoren: Naturgummiproteine, Zinkdiethyldithiocarbamat
- Gute physikalische Eigenschaften und beste Fingerfertigkeit
- Proteinniveau: <50 μg/g (Modifizierter Lowry-Test)
- Chloriert zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit, der Trageeigenschaften und zur Minimierung des Anteils an allergieauslösenden Proteinen
Anwendungen:
- Nicht mit Feuer oder bei Temperaturen <0 oder >100 °C verwenden
- Ungeeignet für Öle, Fette, organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Stulpenmaterial | Naturlatex |
| Coating Material | Naturlatex |
| Latex Free | Nein |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 8 |
| Modell | 87-650 |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Gelb |
| Art der Handschuhstulpe | Ausgezackt |
| Mehr anzeigen |